n-Butyle acétate 99+% pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
Formule:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa) Point de fusion: –78 °C Densité: 0,88 g/cm³ Point éclair: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009445 Numéro CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Indice Merck: 13,01534 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 320 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |