Imprimer
Acétate d'isopropyle ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. analytical reagent, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropyle acétate
45960-1L 45960-250ML
45960-1LEA 117 EUR
45960-1L 45960-250ML
Acétate d'isopropyle ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. analytical reagent, Riedel-de Haën™
Acétate d'isopropyle
Beilstein Number: 1740761
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C
Point de fusion: -62
Densité: 0.8662 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 2.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05225
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay (GC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
refractive index (n 25/D) 1.38 - 1.39
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Autoignition Temperature 894 °F