Imprimer
Acétate d'isopropyle zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropyle acétate
MQ200
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9175 8.20560.9170
8.20560.0100EA 24.8 EUR
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9175 8.20560.9170
Acétate d'isopropyle zS, Sigma-Aldrich®
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 85
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05225
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid