Imprimer
Acétate d'isopropyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 49.3 EUR
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Acétate d'isopropyle ≥99%
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 87…89 °C
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,870
Point éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,5205