Imprimer
Acétate d'isopropyle 99+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropyle acétate
180800010 180800025 180800250 180801000
ACRO180800010EA 74.9 EUR
ACRO180800010 ACRO180800025 ACRO180800250 ACRO180801000
Acétate d'isopropyle 99+%, pur
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 88.8 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0.872 g/cm³
Point éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05225
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %