Acétate d'isopropyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₀O₂ Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa) Point de fusion: –73 °C Densité: 0,872 g/cm³ Point éclair: 4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008877 Numéro CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Indice Merck: 13,05225 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |