Imprimer
Acétate de tert-butyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Dimethylethyl acetate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000 8.02189.9146
8.02189.0250EA 54.6 EUR
8.02189.0250 8.02189.1000 8.02189.9146
Acétate de tert-butyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate de tert-butyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 98
Point de fusion: 90…97 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008807
Numéro CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,01536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)