Imprimer
Acétate de tert-butyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1-Dimethylethyl acetate
L08855.18 L08855.30 L08855.0B
L08855.18EA 33.3 EUR
L08855.18 L08855.30 L08855.0B
Acétate de tert-butyle ≥99%
Acétate de tert-butyle
Purity: 99% CAS No.: 540-88-5 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.3865 Melting Point: -62° Boiling Point: 94-96° Beilstein Reference: 1699506 Merck Reference: 14,1537 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00008807
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.863
Point éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008807
Numéro CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,01536