Acétate d'isobutyle, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₆H₁₂O₂ Poids moléculaire: 116.16 g/mol Point d'ébullition: 118 Point de fusion: –99 °C Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 18 |
Numéro MDL:
MFCD00008932 Numéro CAS: 110-19-0 UN: 1213 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05147 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...