Acétate d'isobutyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methylpropyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 110-19-0
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.870
Refractive Index: 1.3895
Odour: Fruit-like
Melting Point: -99°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1741909
Merck Reference: 14,5130
UN No.: 1213
MDL No.: MFCD00008932
Formule:
C₆H₁₂O₂ Point d'ébullition: 116…117 °C Point de fusion: –99 °C Densité: 0,870 Point éclair: 18 °C (64 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008932 Numéro CAS: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN: 1213 ADR: 3,II Indice Merck: 14,5130 |