Acétate d'isobutyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methylpropyl acetate
Formule:
C₆H₁₂O₂ Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa) Point de fusion: –99 °C Densité: 0,873 g/cm³ Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008932 Numéro CAS: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN: 1213 ADR: 3,II Indice Merck: 13,05147 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.03 % |
Density | (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |