Imprimer
Acétonylacétone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00105.0100 8.00105.0250
8.00105.0100EA 99.4 EUR
8.00105.0100 8.00105.0250
Acétonylacétone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétonylacétone
Formule: C₆H₁₀O₂
Poids moléculaire: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 191
Point de fusion: –5.4 °C
Densité: 0.971 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008792
Numéro CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Indice Merck: 13,00072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5.4 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (26.6 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.974 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C