Imprimer
Acétylacétone 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
129960050 129962500 129960010 129960025 129960100
129960050.EA 42 EUR
129960050. 129962500. 129960010. 129960025. 129960100.
Acétylacétone 99+%
Acétylacétone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 133…135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,975 g/cm³
Point éclair: 35,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 0.972 to 0.978
Acidity (CH3COOH) ≤0.2 %