Imprimer
2,3-Pentanedione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentane-2,3-dione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18555.0025 8.18555.0100
8.18555.0025EA 38.1 EUR
8.18555.0025 8.18555.0100
2,3-Pentanedione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentanedione
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 110
Point de fusion: –52 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009313
Numéro CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 60 g/l (15 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Vapor Pressure 28.5 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4013 (19 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.9 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O)
Ignition Point 265 °C