Imprimer
2,3-Hexanedione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18732.0025 8.18732.0100
8.18732.0025EA 85.2 EUR
8.18732.0025 8.18732.0100
2,3-Hexanedione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Formule: C₆H₁₀O₂
Poids moléculaire: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 29
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009398
Numéro CAS: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.2 - 5.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)