2,3-Hexanedione ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 94%
CAS No.: 3848-24-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699896
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009398
Formule:
C₆H₁₀O₂ Point d'ébullition: 127…128 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 0,937 Point éclair: 28 °C (82 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009398 Numéro CAS: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |