3-Mercapto-2-pentanone 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 67633-97-0
Molecular Formula: C5H10OS
Formula Weight: 118.19
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Refractive Index: 1.4660
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD02093290
Formule:
C₅H₁₀OS |
Numéro MDL:
MFCD02093290 Numéro CAS: 67633-97-0 |