1,3-Dihydroxyacétone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dihydroxyacetone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₆O₃ Poids moléculaire: 90.08 g/mol Point de fusion: 75 Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004670 Numéro CAS: 96-26-4 EINECS: 202-494-5 |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Melting Point | 83 °C Monomer |
Molar Mass | 90.07 g/mol |
Boiling Point | 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109 |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |