Imprimer
1,3-Dihydroxyacétone, très pur pour cosmétiques
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dihydroxyacetone
1.10150.1000 1.10150.9026
1.10150.1000EA 0 EUR
1.10150.1000 1.10150.9026
1,3-Dihydroxyacétone, très pur pour cosmétiques
1,3-Dihydroxyacétone
Formule: C₃H₆O₃
Poids moléculaire: 90.08 g/mol
Point de fusion: 75
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004670
Numéro CAS: 96-26-4
EINECS: 202-494-5