Imprimer
Acétone ≥99.5% (par GC) pour la synthèse
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
5025.3 5025.4
ROTH5025.3EA 0 EUR
ROTH5025.3 ROTH5025.4
Acétone ≥99.5% (par GC) pour la synthèse
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear, colourless liquid
Assay (GC) ≥99,5 %
Density (20 °C) 0,788-0,793 g/cm³
Water (KF) ≤0,3 %
Refractive index (20 °C) 1,358-1,360