Imprimer
Acétone ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83656.320EA 154 EUR
83656.320 83656.290
Acétone ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,7 %
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,2 %
Analyse pesticides (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l