Imprimer
Enregistreurs de température et d'humidité, séries testo 175 et 176
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 393 EUR
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Enregistreurs de température et d'humidité, séries testo 175 et 176
Enregistreurs de données
Les enregistreurs testo 175 compacts permettent de réaliser des mesures thermiques et hygrométriques. La série testo 176 permet de mesurer la pression et inclut des enregistreurs adaptés aux applications exigeantes. Grand écran facilement lisible.
  • Mémoire non volatile: Un million de valeurs (#testo 175), deux millions de valeurs (#testo 176)
  • Sécurité des données: Protection par mot de passe, verrouillage anti-vol
  • Logiciel ComSoft Basic 5 téléchargeable depuis le site fournisseur (sur inscription)
* NOTE: Ces modèles ne sont pas adaptés à une atmosphère condensée. Pour les applications continues dans des environnements à taux d'humidité élevé (HR de >80% à ≤30 °C pendant >12 h, HR de >60% à >30 °C pendant >12 h), veuillez contacter votre agence Avantor locale.
Informations de livraison: Fournis avec une batterie longue durée (8 ans maximum), selon la série, sans câble USB, ni logiciel. Une vaste gamme de sondes est disponible.