Imprimer
Acétone, EMPLURA®, qualité Réactif pour la synthèse, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthyle cétone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
8.22251.1000EA 45.4 EUR
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
Acétone, EMPLURA®, qualité Réactif pour la synthèse, Supelco®
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM