Acétone, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthyle cétone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule:
CH₃COCH₃ Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95,4 °C Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C) Point éclair: <–20 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Indice Merck: 13,00067 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -95.4 °C |
Molar Mass | 58.08 g/mol |
Boiling Point | 56.2 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 233 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.35868 (20 °C) |
Explosion Limit | 2.6 - 12.8%(V) |
Density | 0.79 g/cm³ (20 °C) |
pH | 5 - 6 (395 g/L, H₂O, 20 °C) |
Ignition Point | 465 °C DIN 51794 |
Water Absorption | 1000 g/kg |