Imprimer
Verres de montre
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
150010 150015 150020 150030 150040 150045 150050 150060 150065 150070 150080
BRND150010EA 29.7 EUR
BRND150010 BRND150015 BRND150020 BRND150030 BRND150040 BRND150045 BRND150050 BRND150060 BRND150065 BRND150070 BRND150080
Verres de montre
Verres de montre
Verre sodo-calcique.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • À utiliser avec des applications n'impliquant pas de contraintes thermiques importantes
  • Rapide et facile à nettoyer
Avec bords polis au feu. Contrainte réduite pour minimiser les risques d'explosion.
Certifications: DIN 12341.