Imprimer
Nacelles de pesée
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
155540 155542 155544 155546 155548 155550
BRND155540EA 57.7 EUR
BRND155540 BRND155542 BRND155544 BRND155546 BRND155548 BRND155550
Nacelles de pesée
Nacelles Nacelles de pesée
Polystyrène résistant aux impacts, antistatique
  • Légères et plates
  • Épaisseur de la paroi : 0,2 mm environ