Imprimer
Seaux avec couvercles à pression
Fournisseur: JOKEY PLASTIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
101438/101425 102604/102842 101366/101570 105021/102842
216-0792EA 145 EUR
216-0792 216-0793 216-0791 216-0794
Seaux avec couvercles à pression
Godets
En PP blanc opaque.
  • Couvercle inviolable droit à jupe
  • Résistants aux produits chimiques
  • Empilables et solides avec poignée en plastique
Ces seaux recyclables à usage unique permettent le transport et les livraisons, améliorent les conditions de travail et éliminent les opérations de lavage et de décantation.