Imprimer
Tuyaux en silicone
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
143352 143355 143356 143357 143358 143359 143360 143361 143364 143362
BRND143352EA 48.2 EUR
BRND143352 BRND143355 BRND143356 BRND143357 BRND143358 BRND143359 BRND143360 BRND143361 BRND143364 BRND143362
Tuyaux en silicone
Tuyaux Transfer Tubing
En silicone, translucide
  • Très bonne résistance à la température
  • Autoclavable (121 °C)
  • Résistance chimique limitée an cas d'utilisation avec des acides concentrés
Pour application en laboratoire.