Imprimer
Acétone ≥99.5% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
E646-1LEA 107 EUR
E646-1L E646-500ML E646-4L
Acétone ≥99.5% ACS
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@330 nm <1
Abs.@340 nm ≤0.1
Abs.@350 nm ≤0.02
Abs.@400 nm ≤0.01
Aldehyde ≤0.002%
Color (APHA) ≤10
Isopropyl Alcohol ≤0.05%
Methanol ≤0.05%
Purity ≥99.5%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Solubility (50%, CO₂ free Water) Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤0.0003 meq/g
Titrable Base ≤0.0006 meq/g