Imprimer
Acétone 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
177170010 177170025 177170250 177170050 177170100
ACRO177170010EA 58.7 EUR
ACRO177170010 ACRO177170025 ACRO177170250 ACRO177170050 ACRO177170100
Acétone 99+%, très pur
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,79 g/cm³
Point éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %