Imprimer
Méthyléthylcétone ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butanone-2, MEK, Additif EK 500
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
25643.294EA 155 EUR
25643.294 25643.328
Méthyléthylcétone ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 79.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Indice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %