Méthyléthylcétone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Butanone-2, MEK, Additif EK 500
Formule:
C₂H₅COCH₃ Point d'ébullition: 79,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –86 °C Densité: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –4 °C (DIN 51755 Part 1) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011648 Numéro CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Indice Merck: 13,06097 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 79 - 80 °C |
Acidity (at filling) | Max. 0.0005 meq/g |
Density (20/4) | 0.804 - 0.807 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.1 % |