Méthyléthylcétone ≥99.7%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Butanone-2, MEK, Additif EK 500
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 741880
Formule:
C₂H₅COCH₃ Point d'ébullition: 79…81 °C Point de fusion: –87 °C Densité: 0,805 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 11,5 %(V) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011648 Numéro CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Indice Merck: 13,06097 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.7 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Transmittance at 335 nm | Min. 50 % |
Transmittance at 340 nm | Min. 80 % |
Transmittance from 350 nm | Min. 98 % |
Explosion Limit | 10.1 % |
Autoignition Temperature | 960 °F |