Imprimer
Supports pour entonnoir
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
74511 74506
BRND74511EA 223 EUR
BRND74511 519-2711
Supports pour entonnoir
Supports de statif
Plaques en PP pour accueillir 2 ou 4 entonnoirs avec Ø externe de 50 à 120 mm.
  • Avec tige support en aluminium (Ø×L : 12,7×595 mm)
  • Hauteur de l'entonnoir réglable