Imprimer
Méthyléthylcétone, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butanone-2, MEK, Additif EK 500
8052.1000EA 56.7 EUR
8052.1000 8052.2500 8052.9025
Méthyléthylcétone, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 79.6
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Indice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.003 %
Boiling Range max. 1.5 °C
Density (g/ml) at 25°C 0.797 - 801.000
Recorded Boiling Point 79.6 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1