Méthyléthylcétone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Butanone-2, MEK, Additif EK 500
Purity: 97%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.3790
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Formule:
C₂H₅COCH₃ Point d'ébullition: 80 °C Point de fusion: –87 °C Densité: 0,805 Point éclair: –3 °C (26 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011648 Numéro CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Indice Merck: 14,6072 |