Imprimer
Méthyléthylcétone 99+% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Butanone-2, MEK, Additif EK 500
327910010 327910025
327910010.EA 74.3 EUR
327910010. 327910025.
Méthyléthylcétone 99+% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0.806 g/cm³
Point éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Indice Merck: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤20 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm