Méthyléthylcétone 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Butanone-2, MEK, Additif EK 500
Formule:
C₂H₅COCH₃ Poids moléculaire: 72.11 g/mol Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg) Point de fusion: –87 °C Densité: 0.806 g/cm³ Point éclair: –7 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011648 Numéro CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3 II REACH: 01-2119457290-43 Indice Merck: 13,06097 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |