Imprimer
Seaux
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
72376 72378
BRND72376EA 38.2 EUR
BRND72376 BRND72378
Seaux
Godets
En PP translucide.
  • Gradués
  • Très bonne résistance thermique
  • Très bonne résistance chimique
Seau multi-usage universel avec bec, rebord renforcé et poignée.