Imprimer
Conteneurs avec ou sans bouchons clipsables, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 224 EUR
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Conteneurs avec ou sans bouchons clipsables, Nunc™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Informations de commande: Caps must be ordered seperately.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904