Imprimer
Béchers d'urine, avec couvercles à pression
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
758901 758902
BRND758901EA 126 EUR
BRND758901 BRND758902
Béchers d'urine, avec couvercles à pression
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
PP, avec couvercle en PE rouge
  • Couvercle rendu étanche par simple pression
  • Utilisation simple
  • Embout de bec intégré à coupure simple et bandelette de tests d'inserts
Pour la manipulation d'échantillons d'urine hygiénique et inodore.