Imprimer
Films de thermoscellage PCR
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0030127.838 0030127.854 0030127.781 0030127.790 0030132.947
613-3768EA 219 EUR
613-3768 613-3769 713-0005 713-0006 713-0019
Films de thermoscellage PCR
Scellés Microplaque Sceaux
Assurez l'étanchéité de vos plaques PCR avec les films et feuilles PCR Eppendorf®. Adaptez votre choix à vos besoins d'analyse, comme le film PCR en temps réel Masterclear®, optimal pour la qPCR avec ses caractéristiques optiques supérieures, ou les options de thermoscellage pour la meilleure protection contre l'évaporation.
  • Les joints des plaques PCR offrent une excellente résistance chimique et ont été testés pour leur résistance à une variété de substances courantes en laboratoire.
  • Des joints spécialisés avec des propriétés optiques optimales sont
En savoir plus