Imprimer
3-Pentanone 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
155815000 155810025
ACRO155815000EA 57.9 EUR
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanone 98%, pur
3-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 100…102 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,815 g/cm³
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009320
Numéro CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03148
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %