3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2420-16-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 128-132°
MDL No.: MFCD00016981
Formule:
C₇H₅ClO₂ Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa) Point de fusion: 128…132 °C Densité: 1,0404 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016981 Numéro CAS: 2420-16-8 |