Imprimer
3-Heptanone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
120380010 120382500 120380025
ACRO120380010EA 377 EUR
ACRO120380010 ACRO120382500 ACRO120380025
3-Heptanone 98%
3-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 146…149 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0,81 g/cm³
Point éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009483
Numéro CAS: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure