Imprimer
2-Pentanone 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
123502500 123500025 123500010 123500100
ACRO123502500EA 44.1 EUR
ACRO123502500 ACRO123500025 ACRO123500010 ACRO123500100
2-Pentanone 99%, pur
2-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 100…103 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,809 g/cm³
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,06193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %