2-Pentadécanone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 2345-28-0
Molecular Formula: C15H30O
Formula Weight: 226.40
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 293-294°
Beilstein Reference: 1764872
MDL No.: MFCD00053712
Formule:
C₁₅H₃₀O Point d'ébullition: 293…294 °C Point de fusion: 37…41 °C Densité: 0,82 Point éclair: 144 °C (291 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053712 Numéro CAS: 2345-28-0 EINECS: 219-064-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...