Imprimer
2-Octanone 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 39.8 EUR
129420250. 129425000. 129420025.
2-Octanone 99+%
2-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 173 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 0,819 g/cm³
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009540
Numéro CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,04731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test