Imprimer
Nitrate de zinc (II) hexahydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de zinc hexahydraté, Zinc nitrate hexahydraté, Zinc (II) nitrate hexahydraté, Nitrate de zinc (II) à 6 molécules d'eau
4344-01EA 107.7 EUR
4344-01 4344-05
Nitrate de zinc (II) hexahydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Nitrate de zinc (II) hexahydraté
Formule: ZnN₂O₆·6H₂O
Poids moléculaire: 297.49 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36
Densité: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149889
Numéro CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,10273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0 %
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F). Ship in refrigerated trucks only. = 0.005 %
Assay (Zn(NO₃)₂·6H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 5.5
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm