Trifluoroacétate de potassium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 2923-16-2
Molecular Formula: CF3CO2K
Formula Weight: 152.12
pH: 7
Melting Point: 142-145°
Beilstein Reference: 3717603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013215
Formule:
C₂F₃KO₂ Point de fusion: 142…145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013215 Numéro CAS: 2923-16-2 EINECS: 220-877-5 ADR: 6.1,II |